Learn More
1-[3-(diméthylamino)propyl]-3-éthylurée, TRC
Code produit 30375122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375122 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492553250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
CAS 32897-26-0
Formule moléculaire C8H19N3O
Quantité 250 mg
Synonyme N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)urea, EDC Urea
Formule InChI InChI=1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Nom IUPAC 1-[3-(diméthylamino)propyl]-3-éthylurée
Poids moléculaire (g/mol) 173.26
Poids de la formule 173.1528