Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15169293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15169293 250 g Flacon en verre 250g
10210120 10 g Flacon en verre 10g
11955591 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15169293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438842500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1892-57-5
Formule moléculaire C8H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Clé InChI LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
CID PubChem 15908
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8850g/mL
Point d’ébullition 66.0°C to 68.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Quantité 250 g
Merck Index 15,3555
Gravité spécifique 0.885
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.