Learn More
1-(3-Diméthylaminopropyl)-3-Éthylcarbodiimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466037 100 g 100g
11446037 5 g 5g
11456037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25057.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1892-57-5 | C8H17N3 | 155.245 g/mol
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide is used as a carboxyl activating agent and activate phosphate groups in phospho mono and di esters. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide est utilisé comme agent activateur carboxyle et active les groupes de phosphates dans les esters phospho mono et di. Il est utilisé dans la synthèse des peptides, les 5′-di- et triphosphates de 3′-amino-3′-désoxyadénosine et dans la préparation d’anticorps comme les immunoconjugués. Il joue un rôle vital pour l’immobilisation de grandes biomolécules en association avec le N-hydroxysuccinimide. Il est également utilisé dans l’acylation des phosphoranes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1892-57-5
Formule moléculaire C8H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 155.245
Numéro MDL MFCD00044916
Clé InChI LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide, edac, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide, n1-ethylimino methylene-n3,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, unii-rj5ozg6i4a, edci, 1,3-propanediamine, n'-ethylcarbonimidoyl-n,n-dimethyl, n-3-dimethylaminopropyl-n'-ethylcarbodiimide, rj5ozg6i4a, ethyldimethylaminopropyl carbodiimide
CID PubChem 15908
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
Densité 0.885
Point d’ébullition 66°C to 68°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2
Indice de réfraction 1.461
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 507429
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 155.24
Pourcentage de pureté 97%