Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-chlorhydrate d’éthylcarbodiimide, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225750 1 g Flacon en verre 1g
10397490 10 g Flacon en verre 10g
10078001 50 g Flacon en verre 50g
10363712 100 g Flacon en verre 100g
10308243 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10225750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    29.65€ / 1g
    Économisez 3.15€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25952-53-8
Formule moléculaire C8H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 191.70
Numéro MDL MFCD00012503
Clé InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
CID PubChem 2723939
Nom IUPAC 3-(éthyliminométhylidèneamino)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 116.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Quantité 1 g
Fieser 12,199
Merck Index 15, 3555
Informations sur la solubilité Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 191.71
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.