Learn More
1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide, TRC
Code produit 30381747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381747 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460818500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide
CAS 1892-57-5
Formule moléculaire C8H17N3
Quantité 500 mg
Synonyme Imp. I (EP): N1-[(Ethylimino)methylidene]-N3,N3-dimethylpropan-1,3-diamine, 1,3-Propanediamine, N3-(ethylcarbonimidoyl)-N1,N1-dimethyl- (ACI), ([[3-(Dimethylamino)propyl]imino]methylidene)(ethyl)amine, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-(3'-dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(dimethylaminopropyl)carbodiimide, 1-Ethyl-3-(N,N-dimethylamino)propylcarbodiimide, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]carbodiimide, 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethylcarbodiimide, 3-Ethyl-1-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, Dec, EDAC, EDC, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide, N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
SMILES CCN=C=NCCCN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Poids de la formule 155.1422