Learn More
Acide 1,3-diméthylbarbiturique, 98 %,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethylbarbituric acid |
| Point de fusion | 122.0°C to 125.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 60 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and acetone |
| Poids de la formule | 156.14 |
Sécurité et traitement
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.