Learn More
1,3-diméthylbutylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethylbutylamine |
| CAS | 108-09-8 |
| Formule moléculaire | C6 H15 N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Pentanamine, 4-methyl-, Butylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-2-pentanamine, (±)-1,3-Dimethylbutylamine, (±)-4-Methyl-2-Pentanamine, 1,3-Dimethylbutanamine, 1,3-Dimethylbutylamine, 2-Amino-4-methylpentane, 4-Amino-2-methylpentane, 4-Methyl-2-aminopentane, DL-1,3-Dimethylbutylamine, NSC 48080 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)N |
| Nom IUPAC | 4-méthylpentan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
| Poids de la formule | 101.1204 |