Learn More
1,3-diméthylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10173191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10173191 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10173191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346900010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethylnaphthalene
Note relative au nom 96%
CAS 575-41-7
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C
Couleur Jaune
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H12
Formule linéaire C10H6(CH3)2
Indice de réfraction 1.6080 to 1.61
Numéro MDL MFCD00004036
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.982
Synonyme naphthalene, 1,3-dimethyl, 1,3-dmn, 1,3-dimethyl-naphthalene, acmc-1ajsv, 1,3-dimethyl naphthalene, naphthalene,1,3-dimethyl, 4-05-00-01708 beilstein handbook reference, 1,3-dimethylnaphthalene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water (20°C)
Clé InChI QHJMFSMPSZREIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C=CC=CC2=C1
Nom IUPAC 1,3-diméthylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
CID PubChem 11327
ChEBI CHEBI:48614
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide