Learn More
1,3-diméthylnaphtalène, TRC
Code produit 30384327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384327 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384327 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476385500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethylnaphthalene
CAS 575-41-7
Formule moléculaire C12 H12
Quantité 500 mg
Synonyme Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991
Formule InChI InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)c2ccccc2c1
Nom IUPAC 1,3-Diméthylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Poids de la formule 156.0939