Learn More
1,3-Diméthyluracil, 99 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyluracil |
| Point de fusion | 119°C to 125°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 124074 |
| Poids de la formule | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |