Learn More
1,3-Dimethyluric acid, MedChemExpress
Code produit. 16435457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Code produit. 16435457
Marque: Medchem Express HYW014993
MedChemExpress 1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyluric acid
CAS 944-73-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H8N4O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (25.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(N2)=O)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 196.16
Poids de la formule 196.16
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.