Learn More
1,3-Dinitrobenzene, TRC
Code produit 30137789
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137789 250 g 250g
30138231 50 g 50g
18080200 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137789 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479835250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-65-0
Formule moléculaire C6 H4 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Synonyme Benzene, 1,3-dinitro-, Benzene, m-dinitro- (8CI), 1,3-Dinitrobenzene, DNB, DNB (explosive), Meta-dinitrobenzene, NSC 7189, m-Dinitrobenzene, m-Dinitrobenzene
Nom IUPAC 1,3-dinitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dinitrobenzene
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H
Poids de la formule 168.0171