Learn More
Bromure de (1,3-dioxan-2-yléthyl)magnésium, solution à 0,5 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351280 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351280 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10351280 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431900500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1, 3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
CAS 78078-50-9, 109-99-9
% min. CAS 9.23, 86.16
% max. CAS 13.84, 90.77
Couleur Blanc
Densité 0.9510g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H11BrMgO2
Numéro MDL MFCD00061518
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.951
Synonyme 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesium bromide solution, jynxrxbiehsslr-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyl magnesiumbromide, 1,3-dioxane-2-ylethyl magnesium bromide, 1,3-dioxan-2-ylethyl-magnesium bromide, 2-2-bromomagnesio ethyl-1,3-dioxane, 2-1,3-dioxan-2-yl ethylmagnesium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl magnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI JYNXRXBIEHSSLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CCC1OCCCO1
Nom IUPAC magnesium(2+) 2-(1,3-dioxan-2-yl)ethanide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 219.36
CID PubChem 11031353
Poids de la formule 219.36
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.