Learn More
1,3-dioxane-5,5-diméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol |
| CAS | 6228-25-7 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (1,3-Dioxane-5,5-diyl)dimethanol, 5,5-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, Pentaerythritol Cyclic Acetal With Formaldehyde, Pentaerythritol Cyclic Monoformal, Pentaerythritol Monoformal |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMILES | OCC1(CO)COCOC1 |
| Nom IUPAC | [5-(hydroxyméthyl)-1,3-dioxan-5-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.157 |
| Poids de la formule | 148.074 |