Learn More
1,3-Dioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400498 5 g 5g
15410498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54107.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    56.65€ / 5g
    Économisez 6.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-22-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,3-Dioxane has been employed as solvent in the synthesis of 8- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-dioxane a été utilisé comme solvant dans la synthèse de dioxazocines et de dioxazonines aux niveaux 8 et 9.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-22-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006566
Clé InChI VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
CID PubChem 10450
ChEBI CHEBI:46924
Nom IUPAC 1,3-dioxane
SMILES C1COCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxane
Point de fusion -45°C
Densité 1.032
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 5 g
Numéro UN UN1165
Beilstein 102532
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%