Learn More
1,3-Dioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410498 25 g 25g
15400498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54107.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 505-22-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
1,3-Dioxane has been employed as solvent in the synthesis of 8- and 9-membered dioxazocines and dioxazonines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3-dioxane a été utilisé comme solvant dans la synthèse de dioxazocines et de dioxazonines aux niveaux 8 et 9.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-22-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006566
Clé InChI VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
CID PubChem 10450
ChEBI CHEBI:46924
Nom IUPAC 1,3-dioxane
SMILES C1COCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxane
Point de fusion -45°C
Densité 1.032
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Numéro UN UN1165
Beilstein 102532
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxane