Läs mer
Läs mer
1,3-Dioxolan-2-1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxolan-2-one |
| CAS | 96-49-1 |
| Formule moléculaire | C3 H4 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbonic acid, cyclic ethylene ester (6CI,8CI), 2-Dioxolanone, 2-Oxo-1,3-dioxolane, Cyclic ethylene carbonate, Ethylene carbonate, Ethylene glycol carbonate, Glycol carbonate, JS 1002, Jeffsol EC, NSC 11801, NSC 16568, PC Dilanon, Texacar EC, 1,3-Dioxolan-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2 |
| SMILES | O=C1OCCO1 |
| Nom IUPAC | 1,3-dioxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 88.06 |
| Poids de la formule | 88.016 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?