Learn More
Bromure de (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995991 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
11985991 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11995991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438868000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 180675-22-3 | C4H7BrMgO2 | 191.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 180675-22-3 , 109-99-9
Formule moléculaire C4H7BrMgO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.31
Numéro MDL MFCD01321271
Clé InChI ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent
CID PubChem 4247254
Nom IUPAC magnesium(2+) (1,3-dioxolan-2-yl)methanide bromide
SMILES Br[Mg]CC1OCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
% min. CAS 8.14, 87.79
% max. CAS 12.21, 91.86
Couleur Marron à blanc
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 65.0°C to 67.0°C
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.94
Poids de la formule 191.31
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.