Learn More
1,3-dioxolane, 99,5+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227560 1 L Flacon en verre 1L
10431111 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10628134 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 299480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25€
    80.20€ / 1L
    Économisez 7.05€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00003207
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dioxolane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -95°C
Couleur Blanc
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 74.0°C to 75.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisateur 75ppm BHT max.
Viscosité 0.66 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.