Learn More
1,3-dioxolane, 99,8 %, anhydre, stabilisé à 75 ppm BHT, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Dioxolane |
| Note relative au nom | Stabilized |
| % min. CAS | 99.75 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -95°C |
| Densité | 1.0600g/mL |
| Point d’ébullition | 74.0°C to 75.0°C |
| Point d’éclair | −6°C |
| Résidus d’allumage | 0.0005% max |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Dioxolane, stabilized
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.