Learn More
1,3-dioxolane, 99,8 %, anhydre, stabilisé à 75 ppm BHT, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12140910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12140910 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
11986201 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12140910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431560010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dioxolane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Point de fusion -95°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 74.0°C to 75.0°C
Point d’éclair −6°C
Résidus d’allumage 0.0005% max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisateur 75ppm (BHT)
Viscosité 0.66 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.