Learn More
1,3-dioxolane (stabilisé avec du BHT), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Quantité | 500 mL |
| Synonyme | Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1COCO1 |
| Nom IUPAC | 1,3-dioxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
| Poids de la formule | 74.0368 |