Learn More
1,3-diphényl-1,3-propanedione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445513 25 g 25g
11455513 100 g 100g
11465513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13450.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, is a minor constituent of licorice found to inhibit mammary tumorigenesis, lymphomas, and leukemias in mice. It acts as a heat stabilizer& antitumour agent. It is used in perfumery and as well as in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diphényl-1,3-propanedione est un constituant mineur de la réglisse qui inhibe la tumorigenèse mammaire, les lymphomes et les leucémies chez la souris. Il agit en tant qu’agent stabilisateur thermique et antitumoral. Il est utilisé dans la parfumerie et en synthèse organique.
Solubilité
Il est soluble dans l’éther, le chloroforme et l’hydroxyde de sodium aqueux. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des anhydrides acides, des halogènes et des acides halogènes. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-46-7
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00003085
Clé InChI NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
CID PubChem 8433
ChEBI CHEBI:75417
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Point de fusion 76°C to 80°C
Point d’ébullition 219°C to 221°C (18 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 514910
Merck Index 14,3009
Informations sur la solubilité It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥98%