Learn More
1,3-Diphényl-1-butanone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469097 1 g 1g
11479097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20654.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1533-20-6 | Molecular Formula: C16H16O | Molecular Weight: 224.303 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1533-20-6
Formule moléculaire C16H16O
Poids moléculaire (g/mol) 224.303
Numéro MDL MFCD00026345
Clé InChI GIVFXLVPKFXTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenyl-1-butanone, 3-phenylbutyrophenone, b-phenylbutyrophenone, acmc-20ap3x, 1,3-diphenyl-butan-1-one, phenyl 2-phenylpropyl ketone, 1-butanone, 1,3-diphenyl, 2-alpha-methylbenzyl acetophenone
CID PubChem 137065
Nom IUPAC 1,3-diphénylbutan-1-one
SMILES CC(CC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenyl-1-butanone
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.3
Pourcentage de pureté 95%