Learn More
1,3-diphényl-1-H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10079291
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10079291 1 g 1g
10202362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10079291 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00154DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 5356-71-8
Formule moléculaire C15H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 235.29
Numéro MDL MFCD00084878
Clé InChI SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
CID PubChem 199969
Nom IUPAC 2,5-diphénylpyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.29
Pourcentage de pureté 97%