Learn More
1,3-diphényl-2-propyn-1-ol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440128 5 g 5g
15430128 1 g 1g
15450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53374.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1817-49-8 | C15H12O | 208.26 g/mol
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1817-49-8
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD06654198
Clé InChI DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol, 1,3-diphenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-3-phenyl-propyn-3-ol, 1,3-diphenylpropargyl alcohol, benzenemethanol, a-2-phenylethynyl, alpha-phenyl ethynyl-benzenemethanol
CID PubChem 296659
Nom IUPAC 1,3-diphénylprop-2-yn-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Densité 1.099
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.618
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique