Learn More
1,3-diphényl-2-thiourée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Diphenylthiourea |
| CAS | 102-08-9 |
| Formule moléculaire | C13 H12 N2 S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Carbanilide, thio- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Diphenylthiourea, 1,3-Bis(phenyl)thiourea, 1,3-Diphenyl-2-thiourea, 1,3-Diphenylthiourea, Accelerant CA, Accelerator C, Accelerator CA, CA, CA 50, Diphenylthiourea, N,N'-Diphenylthiocarbamide, NSC 28134, NSC 686, Nocceler C, Rhenocure CA, Stabilisator C, Sulfocarbanilide, Thiocarbanilide, Vulkacit CA, s-Diphenylthiocarbamide, sym-Diphenylthiourea |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16) |
| SMILES | S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1,3-diphénylthiourée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.31 |
| Poids de la formule | 228.0721 |