Learn More
1,3-diphénylacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397855 100 g 100g
11387855 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02830.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-diphénylacétone est utilisée dans la réaction de condensation aldolique/aldol avec le benzile (un dicarbonyle) et la base pour créer la tétraphénylcyclopentadiénone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-04-5
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00004795
Clé InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
CID PubChem 7593
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylacetone
Point de fusion 32°C to 36°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 330°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 974767
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté ≥98%