Learn More
1,3-diphénylacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994841 500 g Flacon en verre 500g
10011040 25 g Flacon en verre 25g
10051070 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117175000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-04-5
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00004795
Clé InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
CID PubChem 7593
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diphenylacetone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2COCH2C6H5
Quantité 500 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Poids de la formule 210.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou masse cristalline