Learn More
1,3-diphénylacétone, TRC
Code produit 30377660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377660 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493443500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Formule moléculaire C15 H14 O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 210.271
Poids de la formule 210.104