Learn More
1,3-diphénylacétone, TRC
Code produit 30383852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383852 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4934432.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Formule moléculaire C15 H14 O
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nom IUPAC 1,3-diphénylpropan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 210.271
Poids de la formule 210.104