Learn More
1,3-diphénylguanidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414230 100 g 100g
11472268 250 g 250g
11462268 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15234.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211.268 g/mol
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,3-diphénylguanidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, le benzène chaud, le toluène chaud et les acides minéraux dilués
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-06-7
Formule moléculaire C13H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 211.268
Numéro MDL MFCD00001758
Clé InChI OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
CID PubChem 7594
Nom IUPAC 1,2-diphénylguanidine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylguanidine
Point de fusion 146°C to 150°C
Densité 1.13
Point d’ébullition >170°C (decomposition)
Point d’éclair 170°C (338°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Poids de la formule 211.27
Pourcentage de pureté 97%