Learn More
1,3-Diphénylguanidine, TRC
Code produit 18071330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18071330 2.5 g 2.50g
18053130 500 mg 500mg
18041730 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18071330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4626732.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-06-7
Formule moléculaire C13 H13 N3
Poids moléculaire (g/mol) 211.26
Synonyme Guanidine, N,N'-diphenyl-, Guanidine, 1,3-diphenyl- (8CI), N,N'-Diphenylguanidine, 1,2-Diphenylguanidine, 1,3-Diphenylguanidine, Accel D, Accel DM-R, Accelerator BR, Accelerator D, Accelerator DPG, Chlorostain BR, DFG, DPG, DPG 75, DPG 80, Denax, Denax DPG, Diphenylguanidine, Guanid F, Melaniline, NSC 3272, Nocceler D, Nocceler D-P, Oricel D, Perkacit DP, Perkacit DPG, Rhenocure DPG, Rhenogran DPG, Rhenogran DPG 80, Rhenogran DPG 80P, Sanceler D, Sanceler D-G, Soxinol D, Soxinol DG, Vanax DPG, Vulcafor DPG, Vulkacit D, Vulkacit D/C, Vulkacit D/EG-C, Vulkazit, sym-Diphenylguanidine
Nom IUPAC 1,3-diphénylguanidine
SMILES N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylguanidine
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
Poids de la formule 211.1109