Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31001349
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31001349 100 g
31000607 5 g
30988845 1 g
30996884 10 g
30996063 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31001349 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1137100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylisobenzofuran
CAS 5471-63-6
Formule moléculaire C20H14O
Numéro MDL MFCD00005931
Quantité 100 g
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C4)O1
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
Pourcentage de pureté 95%