Learn More
1,3-diphénylisobenzofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312665 1 g 1g
11322665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00101.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.331 g/mol
1,3-Diphenylisobenzofuran is used as a fluorescent probe for detection of superoxide anion radical (O2-) inside the membrane lipid layer by DPBF fluorescence quenching method. It is used as quencher during the photo inactivation of TA-3 mouse mammary carcinoma cells containing hematoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran is used to study the single crystal molecular structure and solution photophysical properties of DPBF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diphénylisobenzofurane est utilisé comme sonde fluorescente pour la détection du radical anionique superoxyde (O2-) à l’intérieur de la couche lipidique membranaire par la méthode de piégeage par fluorescence DPBF. Il est utilisé comme extincteur lors de l’inactivation photo de cellules de carcinome mammaire de souris TA-3 contenant de l’hématoporphyrine. Le 1,3-diphénylisobenzofurane est utilisé pour étudier la structure moléculaire monocristalline et les propriétés photophysiques en solution du DPBF.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-63-6
Formule moléculaire C20H14O
Poids moléculaire (g/mol) 270.331
Numéro MDL MFCD00005931
Clé InChI ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
CID PubChem 21649
Nom IUPAC 1,3-diphényl-2-benzofurane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylisobenzofuran
Point de fusion 131°C to 136°C
Quantité 1 g
Beilstein 199922
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 270.33
Pourcentage de pureté 97%