Learn More
1,3-diphénylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322746 2 g 2g
11332746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08849.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1081-75-0 | C15H16 | 196.29 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1081-75-0
Formule moléculaire C15H16
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00043574
Clé InChI VEAFKIYNHVBNIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylpropane, 3-phenylpropyl benzene, dibenzylmethane, propane, 1,3-diphenyl, unii-x3diq9w9po, 3-phenyl-propyl-benzene, x3diq9w9po, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis, propane, 1,3-diphenyl-8ci, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis-9ci
CID PubChem 14125
ChEBI CHEBI:34060
Nom IUPAC 3-phénylpropylbenzène
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylpropane
Densité 0.98
Point d’ébullition 158°C to 159°C (10 mmHg)
Formule linéaire C6H5(CH2)3C6H5
Indice de réfraction 1.56
Quantité 2 g
Beilstein 2044541
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 98%