Learn More
1,3-diphénylpropane, TRC
Code produit 30387725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387725 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49234350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylpropane
CAS 1081-75-0
Formule moléculaire C15H16
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 196.28
Poids de la formule 196.1252