Learn More
1,3-Diphenylurea, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31032965
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032965 100 g
31028173 500 g
31016200 25 g
31022140 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31032965 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119957100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Formule moléculaire C13H12N2O
Numéro MDL MFCD00003017
Quantité 100 g
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Pourcentage de pureté 95%