Learn More
1,3-diphénylurée, TRC
Code produit 30370239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370239 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48739325G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Formule moléculaire C13 H12 N2 O
Quantité 25 g
Synonyme Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Nom IUPAC 1,3-diphénylurée
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Poids de la formule 212.095