Learn More
1,3-dithiane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10042210 5 g Flacon en verre 5g
10624652 25 g Flacon en verre 25g
15760819 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10042210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169510050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-23-7
Formule moléculaire C4H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.23
Numéro MDL MFCD00006654
Clé InChI WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
CID PubChem 10451
ChEBI CHEBI:47845
Nom IUPAC 1,3-dithiane
SMILES C1CSCSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dithiane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49°C to 54°C
Couleur Blanc à beige
Densité 90g/mL
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Poids de la formule 120.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, aiguilles ou poudre