Learn More
1,3-dithiane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458753 25 g 25g
11448753 5 g 5g
11468753 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10505.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.228 g/mol
1,3-Dithiane is used in umpolung reactions such as the Corey-Seebach reaction. It acts as a reagent for the deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides. Further, it is used as a protecting group for carbonyl compounds used in organic synthesis. It serves as a useful labeled synthon. In addition to this, it is used in the preparation of 2-ethyl-[1,3]dithiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dithiane est utilisé dans les réactions d’umpolung telles que la réaction de Corey-Seebach. Il agit comme réactif pour la désoxygénation des sulfoxydes dans leurs sulfures correspondants. De plus, il est utilisé comme groupe de protection pour les composés carbonylés utilisés dans la synthèse organique. Il sert de synthon à marquage utile. De plus, il est utilisé dans la préparation du 2-éthyl-[1,3]dithiane.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’éther, le chloroforme et le terahydrofurane. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-23-7
Formule moléculaire C4H8S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.228
Numéro MDL MFCD00006654
Clé InChI WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
CID PubChem 10451
ChEBI CHEBI:47845
Nom IUPAC 1,3-dithiane
SMILES C1CSCSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dithiane
Point de fusion 52°C to 55°C
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Stench
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 102534
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 120.24
Pourcentage de pureté 98%