Learn More
Chlorhydrate de 1,3-dithiétan-2-imine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dithietan-2-imine Hydrochloride |
| CAS | 25878-14-2 |
| Formule moléculaire | C2H3NS2.HCl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Dithio-imidocarbonic Acid Cyclic Methylene Ester Hydrochloride, Methanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate Hydrochloride, 2-Imino-1,3-dithietane Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3NS2.ClH/c3-2-4-1-5-2;/h3H,1H2;1H |
| SMILES | Cl.N=C1SCS1 |
| Nom IUPAC | 1,3-ditietan-2-imina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.6 |
| Poids de la formule | 140.9474 |