Learn More
1',3'-Épi-gemcitabine 3',5'-dibenzoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1',3'-Epi Gemcitabine 3',5'-Dibenzoate |
| CAS | 1268237-46-2 |
| Formule moléculaire | C23H19F2N3O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4-Amino-1-(deoxy-2,2-difluoro-alpha-D-threo-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18+,21-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimid-1-yl)-3-benzoyloxy-4,4-difluorooxolan-2-yl]benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 471.41 |
| Poids de la formule | 471.1242 |