Learn More
1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, TRC
Code produit 30417668
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417668 10 mg
30411720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29540510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-29-9
Formule moléculaire C18 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 258.4
Synonyme 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
Nom IUPAC 1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Versalide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Poids de la formule 258.1984