Learn More
1-(3-Fluorobenzyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Fluorobenzyl)piperazine |
| Couleur | Incolore à orange |
| Densité | 1.106 g/mL |
| Point d’ébullition | 281°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.529 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 194.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Liquide |