Learn More
1-(3-Hydroxypropyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489430 5 g 5g
11479430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50290.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5317-32-8
Formule moléculaire C7H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.22
Numéro MDL MFCD00023132
Clé InChI LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
CID PubChem 79207
Nom IUPAC 3-(piperazin-1-yl)propan-1-ol
SMILES OCCCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Point de fusion 48°C to 52°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 98%