Learn More
1,3-Indandione, TRC
Code produit 30407312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407312 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407312 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5080055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Indanedione
CAS 606-23-5
Formule moléculaire C9 H6 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Indene-1,3(2H)-dione (9CI, ACI), 1,3-Indandione (8CI), Indandione (6CI), 1,3-Diketohydrindene, 1,3-Dioxobenzocyclopentane, 1,3-Indanedione, 2H-Indene-1,3-dione, Indene-1,3(2H)-dione, NSC 26329, NSC 6312
Formule InChI InChI=1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1CC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC indène-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Poids de la formule 146.0368