Learn More
1-(3-iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10545174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10545174 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10545174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45411DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C9H8IN3
Numéro MDL MFCD08271930
Quantité 1 g
Synonyme 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
Clé InChI RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
Nom IUPAC 1-[(3-iodophényl)méthyl]-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 285.088
CID PubChem 18525776
Poids de la formule 285.08
Pourcentage de pureté 95%