Learn More
1-(3-Iodobenzyl)pipéridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10670084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10670084 1 g 1g
10041434 250 mg 250mg
10210275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10670084 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45211DA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 859850-87-6
Formule moléculaire C12H16IN
Poids moléculaire (g/mol) 301.171
Numéro MDL MFCD06797854
Clé InChI DCRZUICHKJGHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-iodobenzyl piperidine, 1-3-iodophenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodo-benzyl-piperidine
CID PubChem 17750314
Nom IUPAC 1-[(3-iodophényl)méthyl]pipéridine
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Iodobenzyl)piperidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 301.17
Pourcentage de pureté 97%