Learn More
1-(3-isocyanatophényl)-1H-pyrrole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10075862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10075862 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10473223 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10075862 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21906CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 857283-59-1
Formule moléculaire C11H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.198
Numéro MDL MFCD07772799
Clé InChI PUPFPJGLDBUOOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-isocyanatophenyl-1h-pyrrole, 1-3-isocyanatophenyl pyrrole, 3-pyrrolylbenzenisocyanate, 1h-pyrrole,1-3-isocyanatophenyl
CID PubChem 7162333
Nom IUPAC 1-(3-isocyanatophényl)pyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%